Tetrabutylammonium nitrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 211 EUR
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammonium nitrate
Tetrabutylammonium nitrate
Formule: C₁₆H₃₆N₂O₃
Smeltpunt: 116…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043202
CAS nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III