2,4-Pentaandion
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: ACAC, 2,4-Pentanedione
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 EUR
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
2,4-Pentaandion
2,4-Pentaandion
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
MW: 100.12 g/mol
Kookpunt: 140…141 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008787
CAS nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3+6.1 III
Merck Index: 13,00083