1-Chloroethyl chloroformate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 65.8 EUR
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chloroethyl chloroformate 98%
1-Chloroethyl chloroformate
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Kookpunt: 118…121 °C
Smeltpunt: –65 °C
Dichtheid: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000647
CAS nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II