Diphenyl phosphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 83.3 EUR
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Formule: C₁₂H₁₁O₄P
Smeltpunt: 62…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003033
CAS nummer: 838-85-7
EINECS: 212-357-2