2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR1644-1G
OR1644-5G
APOSOR1644-1GEA
0
EUR
APOSOR1644-1G
APOSOR1644-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
2-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
736991-52-9 |