2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 57 EUR
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11100199
CAS nummer: 390360-97-1