6-Amino-2-methylnicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16448-1G OR16448-100MG OR16448-250MG OR16448-500MG OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA 435 EUR
APOSOR16448-1G APOSOR16448-100MG APOSOR16448-250MG APOSOR16448-500MG APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258839
CAS nummer: 680208-82-6