2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 22 EUR
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01859891
CAS nummer: 1918-78-1