(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 22 EUR
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₈O₃
Kookpunt: 140…141 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075173
CAS nummer: 89364-31-8