4-Amino-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16453-10G OR16453-1G OR16453-5G
APOSOR16453-10GEA 134 EUR
APOSOR16453-10G APOSOR16453-1G APOSOR16453-5G
4-Amino-1H-pyrazole
4-Amino-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃
Smeltpunt: 72…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693729
CAS nummer: 28466-26-4