(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16463-1G OR16463-500MG
APOSOR16463-1GEA 541 EUR
APOSOR16463-1G APOSOR16463-500MG
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 157…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116221
CAS nummer: 370879-53-1