N-Methyl-2-phenylacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16469-1G OR16469-5G
APOSOR16469-1GEA 73 EUR
APOSOR16469-1G APOSOR16469-5G
N-Methyl-2-phenylacetamide
N-Methyl-2-phenylacetamide
Formule: C₉H₁₁NO
Kookpunt: 330,3 °C
Smeltpunt: 53…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051354
CAS nummer: 6830-82-6