2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1647-10G OR1647-5G
APOSOR1647-10GEA 162 EUR
APOSOR1647-10G APOSOR1647-5G
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419311
CAS nummer: 34595-26-1