N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 58.4 EUR
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Formule: C₉H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115412
CAS nummer: 699-04-7
UN: 3265
ADR: 8,III