1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16471-5G OR16471-10G OR16471-1G
APOSOR16471-5GEA 26.3 EUR
APOSOR16471-5G APOSOR16471-10G APOSOR16471-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formule: C₂₆H₄₄FeP₂
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01630818
CAS nummer: 84680-95-5