2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 73 EUR
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Smeltpunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086186
CAS nummer: 138479-47-7