1,5-Dibromonaphthalene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Formule: C₁₀H₆Br₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00089984
CAS nummer: 7351-74-8