Dibromoisocyanuric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16500-25G OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA 246 EUR
APOSOR16500-25G APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Formule: C₃HBr₂N₃O₃
Smeltpunt: 309 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00463941
CAS nummer: 15114-43-9
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II