6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 60 EUR
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Formule: C₁₅H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12028565
CAS nummer: 1002727-88-9