1-Boc-4-bromoindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Boc-4-Bromoindole, 4-Bromo-1H-indole, N-BOC protected
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 36.6 EUR
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117874
CAS nummer: 676448-17-2