Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 141 EUR
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₃
Smeltpunt: 163…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01006722
CAS nummer: 26537-68-8