tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1657-1G OR1657-5G OR1657-25G
APOSOR1657-1GEA 149 EUR
APOSOR1657-1G APOSOR1657-5G APOSOR1657-25G
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 914348-93-9