Benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Aminotoluene
OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 87.6 EUR
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzylamine 98%
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Kookpunt: 183…185 °C
Smeltpunt: 10 °C
Dichtheid: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008106
CAS nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01127