2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR16595-1G OR16595-5G OR16595-25G
APOSOR16595-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16595-1G APOSOR16595-5G APOSOR16595-25G
2-Iodobenzenesulphonic acid 98%
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₅IO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860232
CAS nummer: 63059-25-6
UN: 3261
ADR: 8,III