3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-chloropicolinic acid
OR16596-1G OR16596-5G OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA 22 EUR
APOSOR16596-1G APOSOR16596-5G APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827551
CAS nummer: 1189513-50-5