Glycolaldehyde diethyl acetal
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 301 EUR
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formule: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
MW: 134.18 g/mol
Kookpunt: 166…167 °C
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051486
CAS nummer: 621-63-6
EINECS: 210-697-5