(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16615-1G OR16615-5G
APOSOR16615-1GEA 40.9 EUR
APOSOR16615-1G APOSOR16615-5G
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00074955
CAS nummer: 112741-49-8