5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 132 EUR
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClN₂O₄
Smeltpunt: 154…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277061
CAS nummer: 944450-97-9