4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 29.2 EUR
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864695
CAS nummer: 98600-34-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable