4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16620-1G OR16620-5G
APOSOR16620-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16620-1G APOSOR16620-5G
4-Amino-2-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-2-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128201
CAS nummer: 3289-47-2