1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 73 EUR
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Smeltpunt: 70…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864190
CAS nummer: 1046832-21-6