1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16635-1G OR16635-5G
APOSOR16635-1GEA 84.7 EUR
APOSOR16635-1G APOSOR16635-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Smeltpunt: 54…55 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663890
CAS nummer: 517874-21-4