1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16636-1G OR16636-5G OR16636-25G
APOSOR16636-1GEA 22 EUR
APOSOR16636-1G APOSOR16636-5G APOSOR16636-25G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester 97%
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864185
CAS nummer: 196212-27-8