6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16671-1G OR16671-5G OR16671-10G
APOSOR16671-1GEA 22 EUR
APOSOR16671-1G APOSOR16671-5G APOSOR16671-10G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one 97%
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one
Formule: C₈H₇BrN₂O
Smeltpunt: 267…270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664027
CAS nummer: 129686-16-4