α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR16672-25G
OR16672-5G
APOSOR16672-25GEA
166
EUR
APOSOR16672-25G
APOSOR16672-5G
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
Formule:
C₇H₅BrCl₂ Kookpunt: 140…144 °C/31mmHg Smeltpunt: 29…32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03701317 CAS nummer: 57915-78-3 UN: 3261 ADR: 8,II |