3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 22 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Formule: C8H14N8O6S
Kookpunt: 454,3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013093
CAS nummer: 27511-79-1