3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 22 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formule: C₄H₆N₄O
Kookpunt: 454 °C
Smeltpunt: 187…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082808
CAS nummer: 5334-31-6