1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16691-1G OR16691-5G
APOSOR16691-1GEA 0 EUR
APOSOR16691-1G APOSOR16691-5G
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride 98%
1-Methylcyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₀ClN
Smeltpunt: 196…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109576
CAS nummer: 88887-87-0