tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate, 7-Benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
OR16700-100MG OR16700-1G OR16700-250MG
APOSOR16700-100MGEA 99.3 EUR
APOSOR16700-100MG APOSOR16700-1G APOSOR16700-250MG
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
tert-Butyl-7-benzyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111843
CAS nummer: 929301-99-5