4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate, Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one, N-BOC protected
OR16703-1G OR16703-250MG
APOSOR16703-1GEA 287 EUR
APOSOR16703-1G APOSOR16703-250MG
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658358
CAS nummer: 879686-42-7