8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,8-Diazaspiro[4.5]decane oxalate, N8-BOC protected
OR16707-1G OR16707-250MG
APOSOR16707-1GEA 431 EUR
APOSOR16707-1G APOSOR16707-250MG
8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
8-Boc-2,8-diazaspiro[4.5]decane oxalate
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20527269
CAS nummer: 1408074-53-2