(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16849-1G OR16849-500MG
APOSOR16849-1GEA 182 EUR
APOSOR16849-1G APOSOR16849-500MG
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
(R)-(-)-Phencyphos hydrate
Formule: C₁₁H₁₇O₅P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150741
CAS nummer: 953776-24-4