5-Chloro-2-formylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
OR16864-1G OR16864-5G OR16864-10G
APOSOR16864-1GEA 22 EUR
APOSOR16864-1G APOSOR16864-5G APOSOR16864-10G
5-Chloro-2-formylpyridine
5-Chloro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141.56 g/mol
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277271
CAS nummer: 31181-89-2