Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
OR16873-1G OR16873-500MG
APOSOR16873-1GEA 676 EUR
APOSOR16873-1G APOSOR16873-500MG
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Methyl-2-(4-amino-3-iodophenyl)-2-methylpropanoate
Formule: C₁₁H₁₄INO₂
MW: 319.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12025947
CAS nummer: 756813-88-4