Methyl-3-bromopicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16874-1G OR16874-5G OR16874-25G
APOSOR16874-1GEA 22 EUR
APOSOR16874-1G APOSOR16874-5G APOSOR16874-25G
Methyl-3-bromopicolinate
Methyl-3-bromopicolinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025946
CAS nummer: 53636-56-9