Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16875-1G OR16875-250MG
APOSOR16875-1GEA 134 EUR
APOSOR16875-1G APOSOR16875-250MG
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Methyl-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 224…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09870065
CAS nummer: 688357-19-9