Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16876-1G OR16876-250MG OR16876-5G
APOSOR16876-1GEA 285 EUR
APOSOR16876-1G APOSOR16876-250MG APOSOR16876-5G
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate 95%
Methyl-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025931
CAS nummer: 1140512-58-8