2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 338 EUR
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Formule: C₅HCI₃IN
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 406676-23-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III