3,4,6-Trichloropyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR16890-5G OR16890-25G OR16890-100G
APOSOR16890-5GEA 22 EUR
APOSOR16890-5G APOSOR16890-25G APOSOR16890-100G
3,4,6-Trichloropyridazine
3,4,6-Trichloropyridazine
Formule: C₄HCl₃N₂
Kookpunt: 96…97,5 °C/2mmHg
Smeltpunt: 55…59 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00834957
CAS nummer: 6082-66-2