1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR16891-1G OR16891-500MG
APOSOR16891-1GEA 541 EUR
APOSOR16891-1G APOSOR16891-500MG
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
1-(tert-Butyl) 2-ethyl 6-bromo-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025933
CAS nummer: 939045-17-7